Läs mer
Brady™ Etikett för indikering av het temperatur
Produktkod. 17297136 Handla allt Brady Produkter
Change view
Typ av lim:
Permanent akryl
Produktkod. Typ av lim
17297136 Permanent akryl
1 options
Produktkod. 17297136 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 195844
Säkerheten börjar här: Spara upp till 60 %
Använd kampanjkoden 28008
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Temperaturindikerande etiketter är en kostnadseffektiv lösning för temperaturkontroller under underhåll eller för att upptäcka problem under forskning och utveckling.
  • Låg profil möjliggör applicering på komponenter, på industriella och hushållsapplikationer såsom elektriska pumpar, roterande utrustning, bromsar och kylskåp, i kylkedjor och varma utrymmen eller i områden där mätning av temperatur blir svår eller opraktisk
Specifikationer
Typ av lim Permanent akryl
Färg Svart, Rött
Material Polyester (B-7518)
Diameter (metrisk) 37.08 mm
Alternativt artikelnummer TIL-12-50C-DIA