Läs mer
Horst™ Hotbands
Produktkod. 11917887
Change view
Spänning:
230 V
Wattal:
62 W
66 W
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Spänning Wattal Förpackningsstorlek
11917887 230 V 62 W Varje
11912033 230 V 66 W Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11917887 Leverantör Horst™ Leverantörsnummer SQ00021
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3427.44 SEK
    1886.33 SEK / Paket med 1
    Save 1541.11 SEK
    44% Av
Beräknad leverans: 08-12-2026
Specifikationer
Mått (L x B) 1.13m
Mått (L x B x H) 1.13m
Spänning 230 V
Elektriska krav 230V spänning
Wattal 62 W
Produkttyp Hotband