Läs mer
Horst™ Hotbands
Produktkod. p-8005783
Spänning:
230 V
Wattal:
62 W
66 W
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11917887
Brand: Horst™ SQ00021
Bara null kvar
Specifikationer
Mått (L x B) 1.13m
Mått (L x B x H) 1.13m
Spänning 230 V
Elektriska krav 230V Voltage
Wattal 62 W
Produkttyp Hotband