Läs mer
Kartell™ Red Hot Grip
Produktkod. 10216531
Change view
För användning med (applikation):
Varm och kall hantering
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (applikation) Förpackningsstorlek
10216531 Varm och kall hantering Varje
1 options
Produktkod. 10216531 Leverantör Kartell™ Leverantörsnummer 0391500
I lager
Kartell™ Red Hot Grib ger skydd vid arbete med varma och kalla temperaturer.
  • För skydd mot heta behållare upp till 260 °C
  • För skydd mot kalla behållare ner till -57 °C
  • Invändig reliefyta
Specifikationer
Färg Rött
Material Kisel
För användning med (applikation) Varm och kall hantering