Läs mer
Gestigkeit Harry Kokplatta med prestandakontroll
Mått (L x B x H):
312 x 312 x 170 mm
364 x 514 x 170 mm
442 x 592 x 170 mm
Wattal:
1800 W
2850 W
4000 W
Vikt (metrisk):
10 kg
18 kg
25 kg
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Elektriska kokplattor med variabel temperaturreglering, med eller utan termostatregulator. Robust konstruktion för kontinuerlig prestanda. kokplatta av aluminiumlegering.
- Tack vare det asymmetriska, långvariga värmesystemet (plattornas hörn och kanter utsätts för mer värme) garanteras en jämn temperatur över hela värmeytan.
- Asbestfri isolering. Huset är konstruerat av högkvalitativt rostfritt stål nr 1.4301, varvid den centrala delen har sprutats i orange.
- Fyra justerbara fötter ger extra stabilitet. Anslutningskabel ca. 1,7 m. lång, 230 Volt/ 3200 Watt med Schuko-kontakt.
Specifikationer
Specifikationer
| Kroppsmaterial | Rostfritt stål |
| Material för toppplatta | Aluminiumlegering |
| Temperatur (metrisk) | 370 °C |
| Höjd (metrisk) | 170 mm |
| Längd (metrisk) | 312 mm |
| Vikt (metrisk) | 10 kg |
| Bredd (metrisk) | 312 mm |
| Wattal | 1800 W |
| Inkluderar | Prestandakontroll |
| Spänning | 230 V |
| Visa mer |