Läs mer
Gestigkeit Harry Kokplatta med prestandakontroll
Produktkod. 10036121
Change view
Mått (L x B x H):
312 x 312 x 170 mm
364 x 514 x 170 mm
442 x 592 x 170 mm
Wattal:
1800 W
2850 W
4000 W
Vikt (metrisk):
10 kg
18 kg
25 kg
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B x H) Wattal Vikt (metrisk) unitSize
10036121 442 x 592 x 170 mm 4000 W 25 kg Varje
10212731 312 x 312 x 170 mm 1800 W 10 kg Varje
10529131 364 x 514 x 170 mm 2850 W 18 kg Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10036121 Leverantör Gestigkeit Harry Leverantörsnummer HD3400
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kokplatta med Performance Control är robusta och mycket hållbara i non-stop drift.
  • Elektriska kokplattor med variabel temperaturreglering, med eller utan termostatregulator. Robust konstruktion för kontinuerlig prestanda. kokplatta av aluminiumlegering.
  • Tack vare det asymmetriska, långvariga värmesystemet (plattornas hörn och kanter utsätts för mer värme) garanteras en jämn temperatur över hela värmeytan.
  • Asbestfri isolering. Huset är konstruerat av högkvalitativt rostfritt stål nr 1.4301, varvid den centrala delen har sprutats i orange.
  • Fyra justerbara fötter ger extra stabilitet. Anslutningskabel ca. 1,7 m. lång, 230 Volt/ 3200 Watt med Schuko-kontakt.
Specifikationer
Kroppsmaterial Rostfritt stål
Material för toppplatta Aluminiumlegering
Temperatur (metrisk) 370 °C
Höjd (metrisk) 170 mm
Längd (metrisk) 442 mm
Vikt (metrisk) 25 kg
Bredd (metrisk) 592 mm
Wattal 4000 W
Inkluderar Prestandakontroll
Typ Värmeplatta
Mått (L x B x H) 442 x 592 x 170 mm