Beskrivning
- Unik U-formad magnet håller omröraren tätt
- Kontrollerna på frontpanelen är placerade så att du inte kan röra vid kokplattan
- Korrosionsbeständig keramisk konstruktion
- Steglös hastighetskontroll ger mjuk omrörning till 1500 rpm
- Dessa omrörare med flera positioner erbjuder mer mångsidighet än omrörare med en enda position
- Finns med upp till nio omrörningslägen
- Inkluderar 6 ft. sladd och stickpropp
Specifikationer
Specifikationer
| Material för toppplatta | Keramisk |
| Spänning | 230 V |
| Inkluderar | 6 fot Sladd med stickpropp |
| Kroppsmaterial | Keramisk |
| Längd (engelska) | 17,5 tum |
| Storlek | 12 x 12 tum. |
| Höjd (metrisk) | 11.43 cm |
| Temperatur (metrisk) | 100 °C till 450 °C |
| Höjd (engelska) | 4,5 tum. |
| Bredd (metrisk) | 30.48 cm |
| Visa mer |