Läs mer
Cole-Parmer™ Kokplatta Omrörare, 100 °C till 450 °C, Keramik
Produktkod. p-200085121 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Antal positioner:
5
9
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11796098
Brand: Cole-Parmer™ 5145076
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Omrörningsområde: 100 till 1500 rpm, Form: Fyrkantig, Storlek: 12 x 12 tum, Max. Provbelastning: 40 lb.
  • Unik U-formad magnet håller omröraren tätt
  • Kontrollerna på frontpanelen är placerade så att du inte kan röra vid kokplattan
  • Korrosionsbeständig keramisk konstruktion
  • Steglös hastighetskontroll ger mjuk omrörning till 1500 rpm
  • Dessa omrörare med flera positioner erbjuder mer mångsidighet än omrörare med en enda position
  • Finns med upp till nio omrörningslägen
  • Inkluderar 6 ft. sladd och stickpropp
Specifikationer
Material för toppplatta Keramisk
Spänning 230 V
Inkluderar 6 fot Sladd med stickpropp
Kroppsmaterial Keramisk
Längd (engelska) 17,5 tum
Storlek 12 x 12 tum.
Höjd (metrisk) 11.43 cm
Temperatur (metrisk) 100 °C till 450 °C
Höjd (engelska) 4,5 tum.
Bredd (metrisk) 30.48 cm
Amperage 8 A
Längd (metrisk) 44.45 cm
Bredd (engelska) 30,08 cm
Typ Värmeplattor med omrörning
Form Fyrkantig
Max. Provladdning 18 kg
Antal positioner 5
Max. Behållarstorlek 0.8 L
Omrörningsområde 100 till 1500 r/min