Läs mer
Fisherbrand™ Stödstång
Produktkod. 15944520 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Typ:
Stång
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Typ Förpackningsstorlek
15944520 Stång Varje
1 options
Produktkod. 15944520
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    401.00 SEK
    338.19 SEK / Paket med 1
    Save 62.81 SEK
    15% Av
I lager
För användning med:Isotemp kokplattor, omrörare och kokplattor
Fisherbrand Stödstång för kokplatta/omrörare ska användas tillsammans med klämmor och klämhållare för att hålla apparater lämpliga för Isotemp kokplattor, omrörare och kokplattor
  • Stödstång
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
För användning med (utrustning) Isotemp kokplattor, omrörare och kokplattor
För användning med (applikation) Använd tillsammans med klämmor och klämhållare för att hålla apparaten
Typ Stång