Läs mer
Thermo Scientific™ HotStart-IT bindande protein
Beskrivning
HotStart-IT Binding Protein är den aktiva komponenten i den nya varmstartsteknologin som kallas primersekvestrering. Vid primersekvestrering reducerar eller eliminerar varmstart-PCR-metoder icke-specifika primerförlängningsprodukter som bildas vid lägre temperaturer under montering av PCR-reaktioner. Vid dessa mindre stringenta hybridiseringstemperaturer kan primrar binda ospecifikt, vilket ofta leder till oönskade amplifieringsprodukter och primerdimerer. För att lösa detta problem har vi producerat ett högkvalitativt DNA-bindande protein som är särskilt användbart vid sekvestrering av primrar vid lägre temperaturer, vilket gör dem otillgängliga för användning av ett polymeras (se figur).
Funktioner
- Reaktionsuppställning i rumstemperatur
- Minimerar amplifiering av icke-specifika produkter och primer-dimerer (se figur)
- Idealisk för komplexa mallar och multiplexreaktioner
- Inget omfattande uppvärmningssteg krävs
- Fri från detekterbara ospecifika nukleaser
- Tekniken är portabel till ett polymeras som du väljer
Denna primer-sekvestreringsteknik blockerar effektivt DNA-syntes från fel-priming-händelser vid lägre temperaturer. Efter det initiala denatureringssteget under PCR inaktiveras proteinet och primrarna är fria att delta i amplifieringsreaktionen.
HotStart-IT Binding Protein fungerar bra i många vanliga PCR-reaktionsbuffertar och har designats för PCR-applikationer som kräver hög specificitet och känslighet. PCR med Taq DNA-polymeras och HotStart-IT-bindande protein flyttar produktionen av primer-dimerer till ett specifikt mål på 306 bp från 1 ng humant genomiskt DNA i förhållande till Taq DNA-polymeras enbart.
Ansökan
- Hot-Start PCR-förstärkning
Anteckningar
- Ett mikrogram HotStart-IT Binding Protein binder cirka 5 pmol primers.
- HotStart-IT bindande protein kommer från rekombinant protein uttryckt i E. coli.
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | Varmstarts-PCR |
| Innehåll och lagring | •HotStart-IT bindande protein, 400μ g Förvara vid -20 °C. |
| Frakt skick | Torr is |
| Kompatibel buffert | 1X PCR-reaktionsbuffert |
| Kvantitet | 400μ g (200 x 25μ L reaktioner) |
| Produkttyp | HotStart-IT bindande protein |