Läs mer
Thermo Scientific™ HotStart™ Storage Reaction Tubes
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Produktlinje:
HotStart Micro 50 remsor
Varmstartsmikro 50 bulk
Volym (metrisk):
0,2 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 120
Paket med 480
Beskrivning
Eliminate tedious oil or wax overlays with the thin-walled Thermo Scientific™ HotStart™ Storage Reaction Tubes.
Features:
- Bead is stable at room temperature
- Assures synchronous reaction startup
- PCR product can remain in tube for later analysis
- Hinged caps provide snug seal
- Presterilized; RNase- and DNase-free
Specifikationer
Specifikationer
| Volym (metrisk) | 0,2 ml |
| För användning med (utrustning) | Thermal Cyclers |
| Produktlinje | HotStart Micro 50 remsor |
| Sterilitet | Sterile |
| Förslutningstyp | Flat Cap |
| Reaktionsvolym | 25 to 50 μL |
| Produkttyp | Strips |