Läs mer
Abnova™ HotTaq DNA-polymeras
Produktkod. 16002555
Change view
Kvantitet:
1000 enheter
2500 enheter
500 U
Förpackningsstorlek:
1000 enheter
2500 enheter
500 enheter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16002555 2500 enheter 2500 enheter
16012555 500 U 500 enheter
16092545 1000 enheter 1000 enheter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16002555 Leverantör Abnova™ Leverantörsnummer D0011.2500Units
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-01-2027
HotTaq DNA-polymeras katalyserar 5'-3'-syntes av DNA.
  • Det har visat sig att enzymet inte har 3′ - 5 ′exonukleasaktivitet.
  • Före det första PCR-steget bör HotTaq DNA-polymeraset aktiveras genom 15 minuters inkubation vid 95-97 °C.
Specifikationer
Koncentration 10 U/μl
Innehåll och lagring Förvaras vid -20 °C Garanterat stabil i 6 månader vid korrekt förvaring
Kvantitet 2500 enheter
För användning med (applikation) Standard PCR
Förvaringsbuffert 20 mM Tris-HCl (pH 8,0), 1 mM DTT, 0,1 mM EDTA, 100 mM KCl, 0,5 % Nonidet P40 0,5 % Tween 20 och 50 % glycerol