Läs mer
Hoveyda-Grubbs Catalyst 1st Generation, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dichloro((2-(1-methylethoxy-alpha-O)phenyl)methylene-alpha-C)(tricyclohexylphosphine)ruthenium |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C18H33P.C10H12O.2ClH.Ru/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;1-8(2)11-10-7-5-4-6-9(10)3;;;/h16-18H,1-15H2;3-8H,1-2H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2 |
| Formel vikt | 600.1629 |