Läs mer
Howard Leight™ Bilsom™ 303L Refill för engångsöronproppar
Produktkod. 11847030
Change view
Kvantitet:
200/Pk.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11847030 200/Pk. Varje
1 options
Produktkod. 11847030 Leverantör Honeywell Safety Products Leverantörsnummer 1006186
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    656.25 SEK
    466.69 SEK / Paket med 1
    Save 189.56 SEK
    28% Av
I lager
Bär bekvämare än andra öronproppar av skum under långa tidsperioder. Sperian™ Howard Leight™ Bilsom™ 303L engångs-öronproppar är idealiska för miljöer med medium till högt ljud.
  • Polyuretanskum expanderar försiktigt i hörselgången, vilket resulterar i lägre expansionstryck
  • Slät, smutsavvisande hud förhindrar smutsuppbyggnad
  • Avsmalnande kulformad design är lättare att rulla ner och sätta in, anpassar sig jämnare till hörselgången
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Gult
Certifikat och efterlevnad EN 352-2: 2002, ISO 9001/2000
Storlek Universell
För användning med (applikation) För arbetare som behöver dämpa höga ljud
Kvantitet 200/Pk.
Pluggform Kula
Produkttyp Öronproppar
Disponibel Engångsbruk
Material Polyuretan