Läs mer
Honeywell™ Howard Leight FirmFit Engångsöronproppar av skum utan sladd
Förpackningstyp:
Förpackad dispenser
Papperspåse
Polypåse för påfyllning av dispenser
Polyväska
Förpackningsstorlek:
100 par
200 par
500 par
Beskrivning
- Längre bärtid komfort: Mer skydd. Större efterlevnad. Större skydd
- SNR 37dB ger utmärkt skydd i de flesta miljöer med medium till högt ljud
- Lätt att sätta in: Kräver mindre tryck för att rulla ner, och långsam återhämtning ger dig gott om tid att sätta in korrekt i hörselgången.
- Lätt att se: Distinkt varningsorange färg gör det lätt att kontrollera efterlevnad.
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Orange |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | EG-kategori PPE: 2, QA: ISO 9001/2000, EG-certifikat: CEC40030, EG-intyg |
| Förpackningstyp | Papperspåse |
| Par per paket | 1 par/papperspåse |
| Kvantitet | 100 par/kartong, 10 kartonger/st |
| Noise Reduction Rating (NRR) | SNR: 37 dB |
| Pluggform | Cylinder |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Material | PVC-skum |