Läs mer
Honeywell™ Howard Leight Max (sladd) öronproppar
Produktkod. 12666083
:
Orange/Turkos, SNR: 37 dB
Produktkod. 12666083
Brand: Honeywell™ 3301130
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Mjuka öronproppar i skum för överlägsen, långvarig komfort och solid prestanda.
  • Mjukt skum ger överlägsen långvarig komfort och solid prestanda
  • Klockformad design ger maximal komfort i örat utan att backa ut ur hörselgången, lättare att sätta in
  • Slät, smutsavvisande exteriör förhindrar att smuts eller andra ämnen samlas på huden eller kommer in i hörselgången
  • Överlägsen ljuddämpande prestanda i en engångsöronpropp
  • Förbättrad konturform är lättare att sätta in och motstår att backa ut ur hörselgången, medan dess mjukare skum ger överlägsen långvarig komfort - ger solid prestanda som dina arbetare kan lita på
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Orange
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EG-kategori PPE: 2, QA: ISO 9001/2000, EG-certifikat: 1219, EG-intyg: 040366
Sladd färg Turkos
Noise Reduction Rating (NRR) SNR: 37 dB
Pluggform Klocka
Disponibel Engångsbruk
Material Polyuretan