Läs mer
Honeywell™ Howard Leight Sync™ Hi-Vis Digital AM/FM-radio hörselkåpor
:
Grön, SNR 29 dB
Beskrivning
- FM-band mellan 87,5 och 108 MHz
- AM-band mellan 520 och 1710 kHz
- Klargröna öronkåpor för hög synlighet och kontrast vid svag belysning
- Exklusivt reflekterande pannband
- LCD display
- 10 förinställda stationer
- 82 dBA maximal volymutgång (baserat på ingång på 120 mV)
- Volymminne
- Yttre batterifack med glidlock
- Kräver 2 x AA-batterier
- Idealisk för de flesta bullriga miljöer
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Grön, Svart |
| Certifikat och efterlevnad | EG-kategori PPE: 2, QA ISO 9001/2000, EG-intyg: CAB-24661 |
| Noise Reduction Rating (NRR) | SNR: 29 dB |
| Stil | Över huvudet |
| Inkluderar | Inkluderar automatisk avstängningsfunktion, ljudingång. Kräver 2 x AA-batterier |