Läs mer
Logistik™ Howie-stil unisex flaskgröna laboratorierockar med stickade muddar
Produktkod. 12328647
Change view
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
Storlek (metrisk) bröst:
101,6 till 104,14 cm
106,68 till 111,76 cm
116,84 till 121,92 cm
127 till 132,08 cm
91,44 till 96,52 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Storlek (metrisk) bröst Förpackningsstorlek
12328647 Intermediär 101,6 till 104,14 cm Varje
12851348 Liten 91,44 till 96,52 cm Varje
12831348 Betydande 106,68 till 111,76 cm Varje
12861348 X-large 116,84 till 121,92 cm Varje
12811348 2X-large 127 till 132,08 cm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 12328647 Leverantör Logistik™ Leverantörsnummer 441YHV6BG100C
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2335.00 SEK
    536.54 SEK / Paket med 1
    Save 1798.46 SEK
    77% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad för att följa Howie-rapportens riktlinjer, sidofäst med fyra lager tyg framtill för extra skydd mot mindre kemikaliestänk. Logistik™ Howie-stil unisex flaskgröna laboratorierockar med stickade muddar är ett högkvalitativt alternativ för skydd i labbet.
  • Laboratoriekappa i Howie-stil av hög kvalitet med stickade muddar
  • Med två nedre fickor och omslagsstil
  • Dubbfästning framtill
  • Polyester/bomull
  • Ej CE-märkt
Specifikationer
Produkttyp Allmän labbrock
Storlek Intermediär
Kön Unisex
Material Bomull, Polyester
Färg Flask Grön
Manschettstil Stickning
Disponibel Återanvändbar
Sterilitet Icke-steril
Stil Howie
Antal fickor 2
Krage typ Rund
Storlek (metrisk) bröst 101,6 till 104,14 cm
Inkluderar Med två nedre fickor och omlott stil knäppning framtill
Längd (metrisk) 100 cm
Konstruktion Polyester, bomull