Läs mer
Logistik™ Howie-stil unisex flaskgröna laboratorierockar med stickade muddar
Produktkod. 12811348
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
Storlek (metrisk) bröst:
101,6 till 104,14 cm
106,68 till 111,76 cm
116,84 till 121,92 cm
127 till 132,08 cm
91,44 till 96,52 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12811348
Brand: Logistik™ 441YHV6BG124C
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad för att följa Howie-rapportens riktlinjer, sidofäst med fyra lager tyg framtill för extra skydd mot mindre kemikaliestänk. Logistik™ Howie-stil unisex flaskgröna laboratorierockar med stickade muddar är ett högkvalitativt alternativ för skydd i labbet.
  • Laboratoriekappa i Howie-stil av hög kvalitet med stickade muddar
  • Med två nedre fickor och omslagsstil
  • Dubbfästning framtill
  • Polyester/bomull
  • Ej CE-märkt
Specifikationer
Produkttyp Labbrock för allmänt bruk
Storlek 2X-large
Kön Unisex
Material Bomull, Polyester
Färg Flask Grön
Manschettstil Sticka
Disponibel Återanvändbar
Sterilitet Icke-steril
Stil Howie
Antal fickor 2
Krage typ Rund
Storlek (metrisk) bröst 127 till 132,08 cm
Inkluderar Med två nedre fickor och omlott stil knäppning framtill
Längd (metrisk) 100 cm
Konstruktion Polyester, bomull