Läs mer
Logistik™ Howie-stil unisex flaskgröna laboratorierockar med stickade muddar
Beskrivning
- Laboratoriekappa i Howie-stil av hög kvalitet med stickade muddar
- Med två nedre fickor och omslagsstil
- Dubbfästning framtill
- Polyester/bomull
- Ej CE-märkt
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Allmän labbrock |
| Storlek | Betydande |
| Kön | Unisex |
| Material | Bomull, Polyester |
| Färg | Flask Grön |
| Manschettstil | Stickning |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Stil | Howie |
| Antal fickor | 2 |
| Visa mer |