Läs mer
Logistik™ Howie-stil unisex flaskgröna laboratorierockar med stickade muddar
Produktkod. 12861348
Change view
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
Storlek (metrisk) bröst:
101,6 till 104,14 cm
106,68 till 111,76 cm
116,84 till 121,92 cm
127 till 132,08 cm
91,44 till 96,52 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Storlek (metrisk) bröst Förpackningsstorlek
12861348 X-large 116,84 till 121,92 cm Varje
12851348 Liten 91,44 till 96,52 cm Varje
12328647 Intermediär 101,6 till 104,14 cm Varje
12831348 Betydande 106,68 till 111,76 cm Varje
12811348 2X-large 127 till 132,08 cm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 12861348 Leverantör Logistik™ Leverantörsnummer 441YHV6BG116C
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1794.83 SEK
    536.54 SEK / Paket med 1
    Save 1258.29 SEK
    70% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Edge
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
Designad för att följa Howie-rapportens riktlinjer, sidofäst med fyra lager tyg framtill för extra skydd mot mindre kemikaliestänk. Logistik™ Howie-stil unisex flaskgröna laboratorierockar med stickade muddar är ett högkvalitativt alternativ för skydd i labbet.
  • Laboratoriekappa i Howie-stil av hög kvalitet med stickade muddar
  • Med två nedre fickor och omslagsstil
  • Dubbfästning framtill
  • Polyester/bomull
  • Ej CE-märkt
Specifikationer
Produkttyp Allmän labbrock
Storlek X-large
Kön Unisex
Material Bomull, Polyester
Färg Flask Grön
Manschettstil Stickning
Disponibel Återanvändbar
Sterilitet Icke-steril
Stil Howie
Antal fickor 2
Krage typ Rund
Storlek (metrisk) bröst 116,84 till 121,92 cm
Inkluderar Med två nedre fickor och omlott stil knäppning framtill
Längd (metrisk) 100 cm
Konstruktion Polyester, bomull