Läs mer
Logistik™ Howie-stil unisex flaskgröna laboratorierockar med stickade muddar
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
Storlek (metrisk) bröst:
101,6 till 104,14 cm
106,68 till 111,76 cm
116,84 till 121,92 cm
127 till 132,08 cm
91,44 till 96,52 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Laboratoriekappa i Howie-stil av hög kvalitet med stickade muddar
- Med två nedre fickor och omslagsstil
- Dubbfästning framtill
- Polyester/bomull
- Ej CE-märkt
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Labbrock för allmänt bruk |
| Storlek | Liten |
| Kön | Unisex |
| Material | Bomull, Polyester |
| Färg | Flask Grön |
| Manschettstil | Sticka |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Stil | Howie |
| Antal fickor | 2 |
| Visa mer |