Läs mer
Logistik™ Howie-stil unisex ljusblå laboratorierockar med stickade muddar
Produktkod. 12831358
Change view
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
Längd (metrisk):
100 cm
Storlek (metrisk) bröst:
101,6 till 104,14 cm
106,68 till 111,76 cm
116,84 till 121,92 cm
127 till 132,08 cm
91,44 till 96,52 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Längd (metrisk) Storlek (metrisk) bröst Förpackningsstorlek
12831358 2X-large 100 cm 127 till 132,08 cm Varje
12851358 Betydande 100 cm 106,68 till 111,76 cm Varje
12871358 Liten 100 cm 91,44 till 96,52 cm Varje
12861358 Intermediär 100 cm 101,6 till 104,14 cm Varje
12881358 X-large 100 cm 116,84 till 121,92 cm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 12831358 Leverantör Logistik™ Leverantörsnummer 441YHT3BS124C
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1728.90 SEK
    536.54 SEK / Paket med 1
    Save 1192.36 SEK
    68% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad i slitstark polybomull. Logistik Unicorp™ Howie-stil unisex ljusblå laboratorierockar med stickade muddar.
  • Med stickade muddar
  • Finns i fyra färger
  • Två nedre fickor
  • Omslagsstil knäppning framtill
  • Ej CE-märkt
Specifikationer
Produkttyp Allmän labbrock
Storlek 2X-large
Kön Unisex
Material Bomull, Polyester
Färg Ljusblå
Manschettstil Stickning
Disponibel Återanvändbar
Sterilitet Icke-steril
Stil Howie
Antal fickor 2
Krage typ Rund
Storlek (metrisk) bröst 127 till 132,08 cm
Inkluderar Med två nedre fickor och omlott stil knäppning framtill
Längd (metrisk) 100 cm
Konstruktion Polyester, bomull