Läs mer
Logistik™ Howie-stil unisex ljusblå laboratorierockar med stickade muddar
Produktkod. p-8000694
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-Large
2X-large
Längd (metrisk):
100 cm
Storlek (metrisk) bröst:
101,6 till 104,14 cm
106,68 till 111,76 cm
116.84 to 121.92 cm
127 till 132,08 cm
91,44 till 96,52 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12831358
Brand: Logistik™ 441YHT3BS124C
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad i slitstark polybomull. Logistik Unicorp™ Howie-stil unisex ljusblå laboratorierockar med stickade muddar.
  • Med stickade muddar
  • Finns i fyra färger
  • Två nedre fickor
  • Omslagsstil knäppning framtill
  • Ej CE-märkt
Specifikationer
Produkttyp Labbrock för allmänt bruk
Storlek 2X-large
Kön Unisex
Material Bomull, Polyester
Färg Ljusblå
Manschettstil Sticka
Disponibel Återanvändbar
Sterilitet Icke-steril
Stil Howie
Antal fickor 2
Krage typ Rund
Storlek (metrisk) bröst 127 till 132,08 cm
Inkluderar Med två nedre fickor och omlott stil knäppning framtill
Längd (metrisk) 100 cm
Konstruktion Polyester, bomull