Läs mer
Logistik™ Howie-stil unisex vit laboratorierock med stickade muddar
Produktkod. 12338647
Change view
Storlek:
2X-large
3X-large
Storlek (metrisk) bröst:
127 till 132,08 cm
137,16 till 142,24 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Storlek (metrisk) bröst unitSize
12338647 2X-large 127 till 132,08 cm Varje
12801388 3X-large 137,16 till 142,24 cm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12338647 Leverantör Logistik™ Leverantörsnummer 441YHV6WH124C
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1794.83 SEK
    536.54 SEK / Paket med 1
    Save 1258.29 SEK
    70% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad för att följa Howie-rapportens riktlinjer, sidofäst med fyra lager tyg framtill för extra skydd mot mindre kemikaliestänk. Logistik™ Howie-stil unisex vita laboratorierockar med stickade muddar är ett högkvalitativt alternativ för skydd i labbet.
  • Laboratoriekappa i Howie-stil av hög kvalitet med stickade muddar
  • Med två nedre fickor och omslagsstil
  • Dubbfästning framtill
  • Polyester/bomull
  • Ej CE-märkt
Specifikationer
Produkttyp Labbrock för allmänt bruk
Storlek 2X-large
Kön Unisex
Material Bomull, Polyester
Färg Vitt
Manschettstil Sticka
Disponibel Återanvändbar
Sterilitet Icke-steril
Stil Howie
Antal fickor 2
Krage typ Rund
Storlek (metrisk) bröst 127 till 132,08 cm
Inkluderar Med två nedre fickor och omlott stil knäppning framtill
Längd (metrisk) 100 cm
Konstruktion Polyester, bomull