Läs mer
Logistik™ Howie-stil unisex vit laboratorierock med stickade muddar
Produktkod. p-8000698
Storlek:
2X-large
3X-large
Storlek (metrisk) bröst:
127 till 132,08 cm
137,16 till 142,24 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12801388
Brand: Logistik™ 441YHV6WH132C
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad för att följa Howie-rapportens riktlinjer, sidofäst med fyra lager tyg framtill för extra skydd mot mindre kemikaliestänk. Logistik™ Howie-stil unisex vita laboratorierockar med stickade muddar är ett högkvalitativt alternativ för skydd i labbet.
  • Laboratoriekappa i Howie-stil av hög kvalitet med stickade muddar
  • Med två nedre fickor och omslagsstil
  • Dubbfästning framtill
  • Polyester/bomull
  • Ej CE-märkt
Specifikationer
Produkttyp Labbrock för allmänt bruk
Storlek 3X-large
Kön Unisex
Material Bomull, Polyester
Färg Vitt
Manschettstil Sticka
Disponibel Återanvändbar
Sterilitet Icke-steril
Stil Howie
Antal fickor 2
Krage typ Rund
Storlek (metrisk) bröst 137,16 till 142,24 cm
Inkluderar Med två nedre fickor och omlott stil knäppning framtill
Längd (metrisk) 132 cm
Konstruktion Polyester, bomull