Läs mer
Logistik™ Howie-stil unisex vita laboratorierockar med stickade muddar
Storlek:
X-Small
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
Längd (metrisk):
88 cm
100 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Inkluderar två nedre fickor. Logistik Unicorp™ Howie-stil unisex vita laboratorierockar med stickade muddar har en omslagsstil med dubbfäste framtill för extra frontskydd.
- Howie style laboratory coat
- Knitted cuffs
- White
- Two lower pockets
- Wrapover style stud fastened front
- Polyester/cotton
- Not CE marked
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | General Purpose Lab Coat |
| Storlek | X-Small |
| Kön | Unisex |
| Material | Polyester, Cotton |
| Färg | White |
| Manschettstil | Knit |
| Disponibel | Reusable |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Stil | Howie |
| Antal fickor | 2 |
| Visa mer |