Läs mer
Logistik™ Howie-stil unisex vita laboratorierockar med stickade muddar
Beskrivning
Inkluderar två nedre fickor. Logistik Unicorp™ Howie-stil unisex vita laboratorierockar med stickade muddar har en omslagsstil med dubbfäste framtill för extra frontskydd.
- Laboratorierock i Howie-stil
- Stickade muddar
- Vitt
- Två nedre fickor
- Omslagsstil knäppning framtill
- Polyester/bomull
- Ej CE-märkt
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Allmän labbrock |
| Storlek | Liten |
| Kön | Unisex |
| Material | Bomull, Polyester |
| Färg | Vitt |
| Manschettstil | Stickning |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Stil | Howie |
| Antal fickor | 2 |
| Visa mer |