Läs mer
Logistik™ Howie-stil unisex vita laboratorierockar med stickade muddar
Produktkod. p-8000699
Storlek:
X-Small
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
Längd (metrisk):
88 cm
100 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12841388
Brand: Logistik™ 441YHV6WH100C
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Inkluderar två nedre fickor. Logistik Unicorp™ Howie-stil unisex vita laboratorierockar med stickade muddar har en omslagsstil med dubbfäste framtill för extra frontskydd.
  • Laboratorierock i Howie-stil
  • Stickade muddar
  • Vitt
  • Två nedre fickor
  • Omslagsstil knäppning framtill
  • Polyester/bomull
  • Ej CE-märkt
Specifikationer
Produkttyp Labbrock för allmänt bruk
Storlek Intermediär
Kön Unisex
Material Bomull, Polyester
Färg Vitt
Manschettstil Sticka
Disponibel Återanvändbar
Sterilitet Icke-steril
Stil Howie
Antal fickor 2
Krage typ Rund
Storlek (metrisk) bröst 101,6 till 104,14 cm
Inkluderar Med två nedre fickor och omlott stil knäppning framtill
Längd (metrisk) 100 cm
Konstruktion Polyester, bomull