Läs mer
HOXA7 Mouse anti-Human, CoraLite 488, Clone: 2A7H6, Proteintech
Produktkod. p-7227610 Handla allt Proteintech Produkter
Change view
Kvantitet:
20 μL
100 μL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17791299 20 μL
17639876 100 μL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17791299 Leverantör Proteintech Leverantörsnummer CL4886711220UL
Mouse Monoclonal Antibody
HOXA7 Monoclonal antibody apecifically detetects HOXA7 antigen in Human Samples. It is validated for Immunofluorescence.
Specifikationer
Antigen HOXA7
Användningsområden Immunofluorescence
Klassificering Monoclonal
Klona 2A7H6
Koncentration 1000 ug/mL
Konjugera CoraLite 488
Formulering PBS with 50% Glycerol, 0.05% Proclin300, 0.5% BSA, pH 7.3.
Genaccessionsnr. BC148692
Gensymboler HOXA7
Värd art Mouse
Immunogen HOXA7 fusion protein Ag19025
Reningsmetod Protein G purification
Kvantitet 20 μL
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3204
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at -20°C. Avoid exposure to light.
Form Liquid
Isotyp IgG1
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 20UL CoraLite488-conjugated HOXA7 Mouse McAb
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1A
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one,2-methyl-2H-isothiazol-3-one