Läs mer
HOXD8 Mouse anti-Human, Clone: OTI2A1, TrueMAB™, Origene
Produktkod. 17534474
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
30 μL
Produktkod. Kvantitet
17534474 30 μL
1 options
Produktkod. 17534474 Leverantör Origene Technologies Leverantörsnummer TA810942S
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Mouse Monoclonal Antibody
HOXD8 Monoclonal antibody specifically detects HOXD8 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Specifikationer
Antigen HOXD8
Användningsområden Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassificering Monoclonal
Klona OTI2A1
Koncentration 1 mg/mL
Konjugera Unconjugated
Formulering PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
Gen HOXD8
Genaccessionsnr. P13378
Gene Alias 4921540P06Rik; AI047735; homeo box 4E; homeo box D8; homeobox D8; homeobox protein 5.4; homeobox protein Hox-4.3; Homeobox protein Hox-4E; homeobox protein Hox-5.4; Homeobox protein Hox-D8; homeobox protein Hox-D8-like; HOX4; Hox-4.3; Hox-4.5; HOX4E; HOX5.4; Hox-5.4; HOXD8; Hoxd-8; LOC100912936
Värd art Mouse
Immunogen Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 69-290 of human HOXD8 produced in E.coli.
Reningsmetod Affinity chromatography
Kvantitet 30 μL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3234
Målarter Human
Innehåll och lagring -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotyp IgG1