Läs mer
Cole-Parmer™ HP-200 Series Large Capacity Digital Hotplate
Produktkod. 17702539
Change view
Mått (L x B x H):
37,5 x 31 x 10,5 cm
37,5 x 31 x 12,5 cm
37,5 x 51 x 12,5 cm
37,5 x 51 x 13,5 cm
Material för toppplatta:
Aluminiumlegering
Keramisk
Storlek:
30 x 30 cm
30 x 50 cm
Temperatur (metrisk):
0 °C till 300 °C
0 °C till 375 °C
50 °C till 450 °C
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B x H) Material för toppplatta Storlek Temperatur (metrisk)
17702539 37,5 x 51 x 13,5 cm Aluminiumlegering 30 x 50 cm 0 °C till 300 °C
17742529 37,5 x 31 x 10,5 cm Keramisk 30 x 30 cm 50 °C till 450 °C
17752529 37,5 x 51 x 12,5 cm Keramisk 30 x 50 cm 0 °C till 375 °C
17792529 37,5 x 31 x 12,5 cm Aluminiumlegering 30 x 30 cm 0 °C till 300 °C
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 17702539 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 0480782
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14955.00 SEK
    14205.59 SEK / Paket med 1
    Save 749.41 SEK
    5% Av
Afficher toutes les promotions
Beräknad leverans: 07-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Värmeplattor med stor kapacitet med digital mikroprocessorkontroll för hög prestanda.
  • Noggrann digital inställning och kontroll av plattemperatur
  • Blinkande ljus varnar när topplattan är varm för extra säkerhet
  • Tryckknappar och rattinställning för snabba temperaturväxlingar och enkel kontroll
  • Mikroprocessorkontroll möjliggör noggrann övervakning av plattemperatur
  • Höljet är utformat för stabilitet som leder bort spill från användaren
  • Varningslampan för värme blinkar när plattans temperatur är över 50°C
  • Oberoende säkerhetskrets skyddar mot överhettning och interna elektroniska komponenter är skyddade mot korrosion
  • Rymmer flera kärl, en stor behållare eller till och med objektglas
Spécification
Material för toppplatta Aluminiumlegering
Storlek 30 x 50 cm
Temperatur (metrisk) 0 °C till 300 °C
Pluggtyp Europa, Storbritannien
Antal positioner 1
Form Fyrkantig
Spänning 230 V
Typ Värmeplatta
Certifikat och efterlevnad CE, UKCA
Garanti 3 år
Visa Digital
Mått (L x B x H) 37,5 x 51 x 13,5 cm
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.