Läs mer
Cole-Parmer™ HP-200 Series Large Capacity Digital Hotplate
Produktkod. 17742529
Change view
Mått (L x B x H):
37,5 x 31 x 10,5 cm
37,5 x 31 x 12,5 cm
37,5 x 51 x 12,5 cm
37,5 x 51 x 13,5 cm
Material för toppplatta:
Aluminiumlegering
Keramisk
Storlek:
30 x 30 cm
30 x 50 cm
Temperatur (metrisk):
0 °C till 300 °C
0 °C till 375 °C
50 °C till 450 °C
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B x H) Material för toppplatta Storlek Temperatur (metrisk)
17742529 37,5 x 31 x 10,5 cm Keramisk 30 x 30 cm 50 °C till 450 °C
17752529 37,5 x 51 x 12,5 cm Keramisk 30 x 50 cm 0 °C till 375 °C
17792529 37,5 x 31 x 12,5 cm Aluminiumlegering 30 x 30 cm 0 °C till 300 °C
17702539 37,5 x 51 x 13,5 cm Aluminiumlegering 30 x 50 cm 0 °C till 300 °C
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 17742529 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 0480766
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10815.00 SEK
    10171.63 SEK / Paket med 1
    Save 643.37 SEK
    5% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 19-11-2026
Värmeplattor med stor kapacitet med digital mikroprocessorkontroll för hög prestanda.
  • Noggrann digital inställning och kontroll av plattemperatur
  • Blinkande ljus varnar när topplattan är varm för extra säkerhet
  • Tryckknappar och rattinställning för snabba temperaturväxlingar och enkel kontroll
  • Mikroprocessorkontroll möjliggör noggrann övervakning av plattemperatur
  • Höljet är utformat för stabilitet som leder bort spill från användaren
  • Varningslampan för värme blinkar när plattans temperatur är över 50°C
  • Oberoende säkerhetskrets skyddar mot överhettning och interna elektroniska komponenter är skyddade mot korrosion
  • Rymmer flera kärl, en stor behållare eller till och med objektglas
Specifikationer
Material för toppplatta Keramisk
Storlek 30 x 30 cm
Temperatur (metrisk) 50 °C till 450 °C
Pluggtyp Storbritannien, Europa
Antal positioner 1
Form Fyrkantig
Spänning 230 V
Typ Värmeplatta
Certifikat och efterlevnad CE, UKCA
Garanti 3 år
Visa Digital
Mått (L x B x H) 37,5 x 31 x 10,5 cm