Läs mer
Cole-Parmer™ HP-200 Series Large Capacity Digital Hotplate
Beskrivning
- Noggrann digital inställning och kontroll av plattemperatur
- Blinkande ljus varnar när topplattan är varm för extra säkerhet
- Tryckknappar och rattinställning för snabba temperaturväxlingar och enkel kontroll
- Mikroprocessorkontroll möjliggör noggrann övervakning av plattemperatur
- Höljet är utformat för stabilitet som leder bort spill från användaren
- Varningslampan för värme blinkar när plattans temperatur är över 50°C
- Oberoende säkerhetskrets skyddar mot överhettning och interna elektroniska komponenter är skyddade mot korrosion
- Rymmer flera kärl, en stor behållare eller till och med objektglas
Specifikationer
Specifikationer
| Material för toppplatta | Aluminiumlegering |
| Storlek | 30 x 30 cm |
| Temperatur (metrisk) | 0 °C till 300 °C |
| Pluggtyp | Europa, Storbritannien |
| Antal positioner | 1 |
| Form | Fyrkantig |
| Spänning | 230 V |
| Typ | Värmeplatta |
| Certifikat och efterlevnad | CE, UKCA |
| Garanti | 3 år |
| Visa mer |