Läs mer
Cole-Parmer™ HP-200 Series Large Capacity Digital Hotplate
Mått (L x B x H):
37,5 x 31 x 10,5 cm
37,5 x 31 x 12,5 cm
37,5 x 51 x 12,5 cm
37,5 x 51 x 13,5 cm
Material för toppplatta:
Aluminiumlegering
Keramisk
Storlek:
30 x 30 cm
30 x 50 cm
Temperatur (metrisk):
0 °C till 300 °C
0 °C till 375 °C
50 °C till 450 °C
Beskrivning
- Noggrann digital inställning och kontroll av plattemperatur
- Blinkande ljus varnar när topplattan är varm för extra säkerhet
- Tryckknappar och rattinställning för snabba temperaturväxlingar och enkel kontroll
- Mikroprocessorkontroll möjliggör noggrann övervakning av plattemperatur
- Höljet är utformat för stabilitet som leder bort spill från användaren
- Varningslampan för värme blinkar när plattans temperatur är över 50°C
- Oberoende säkerhetskrets skyddar mot överhettning och interna elektroniska komponenter är skyddade mot korrosion
- Rymmer flera kärl, en stor behållare eller till och med objektglas
Specifikationer
Specifikationer
| Material för toppplatta | Keramisk |
| Storlek | 30 x 30 cm |
| Temperatur (metrisk) | 50 °C till 450 °C |
| Pluggtyp | Storbritannien, Europa |
| Antal positioner | 1 |
| Form | Fyrkantig |
| Spänning | 230 V |
| Typ | Värmeplatta |
| Certifikat och efterlevnad | CE, UKCA |
| Garanti | 3 år |
| Visa mer |