Läs mer
Cole-Parmer™ HP-200-serien infraröd kokplatta med stor kapacitet
Produktkod. 17712539
Change view
Mått (L x B x H):
37,5 x 31 x 12 cm
Produktkod. Mått (L x B x H)
17712539 37,5 x 31 x 12 cm
1 options
Produktkod. 17712539 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 0480784
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13475.00 SEK
    12798.96 SEK / Paket med 1
    Save 676.04 SEK
    5% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 19-11-2026
Värm vattnet till kokning 30 % snabbare än en vanlig kokplatta med denna infraröda kokplatta.
  • Effektiv infravärmare sparar tid och energi
  • Blinkande lampa varnar när toppplattan är varm
  • Har en effektiv 900 W infravärmare som kan koka 1 L vatten över 30 % snabbare än en konventionell 1200 W keramisk kokplatta
  • Kemikaliebeständig, keramisk toppplatta har 14 cm (5,5 tum) diameter uppvärmningsområde som förblir svalt runt kanterna för att förhindra oavsiktliga brännskador
  • ''Varm''-varningslampan blinkar när plattans temperatur är över °50 C och fungerar även när kokplattan är avstängd
Specifikationer
Material för toppplatta Keramisk
Storlek 30 x 30 cm
Temperatur (metrisk) 0 °C till 450 °C
Pluggtyp EU/USA
Antal positioner 1
Form Fyrkantig
Spänning 230 V
Typ Värmeplatta
Certifikat och efterlevnad CE, UKCA
Garanti 3 år
Visa Analog
Mått (L x B x H) 37,5 x 31 x 12 cm