Läs mer
Cole-Parmer™ HP-400 Series Premium Digital kokplatta
Produktkod. 16351796
Change view
Kroppsmaterial:
Blå pulverlackerad metall
Ultraviolett pulverlackerad metall
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kroppsmaterial
16351796 Ultraviolett pulverlackerad metall
16381786 Blå pulverlackerad metall
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16351796 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 0480651
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12625.00 SEK
    11991.73 SEK / Paket med 1
    Save 633.27 SEK
    5% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 02-12-2026
HP-400 Series Premium Digital Hotplate ger exakt uppvärmning med en avancerad kontrollalgoritm.
  • TFT-skärm i fullfärg visar inställda och faktiska temperaturer samtidigt.
  • Pt100 temperatursond ger provtemperaturkontroll.
  • Skapa enkelt en- och flerstegsprogram för att spara tid.
  • Varningslampa för het yta blinkar när plattans temperatur är över 50 °C.
  • Slitstark frontpanel står emot spill och kemikalier.
  • BioCote™ antimikrobiellt skydd är inbyggt för en renare, mer hygienisk produkt.
  • Idealisk för daglig användning av forskare och studenter Cole-Parmer digitala kokplattor låter dig ställa in temperaturen exakt med LED-displayen.
  • En varm varningslampa skyddar dig från oavsiktliga brännskador; den blinkar när yttemperaturen är över 50 °C och förblir på även om enheten stängs av eller kopplas ur.
  • Den enkla kroppsdesignen gör att spill lätt kan avledas från användaren.
  • Den främre kontrollpanelen står emot spill och glaset är kemiskt härdat för extra motståndskraft.
  • Dessutom har enheterna BioCote™ antimikrobiellt skydd som minskar förekomsten av lukt och fläckar som orsakar mikrober såsom bakterier, mögel och svampar på produktytan med upp till 99,99 %.
  • Premium-gränssnittsmodeller erbjuder en 4-tums fullfärg. TFT-skärm som samtidigt visar målinställningar och den faktiska temperaturen på plattans yta.
  • En avancerad kontrollalgoritm mäter automatiskt temperaturökningshastigheten för att bedöma provernas kapacitet och karaktär och optimerar sedan uppvärmningshastigheten.
  • En ljudsignal hörs när den inställda temperaturen har uppnåtts.
  • Individuella temperaturprofiler kan skapas, läggas till och sparas i enheten, vilket möjliggör snabb inställning av komplicerade experimentella procedurer.
  • Inbyggd anslutning gör att enheten kan uppdateras i fält när nya firmwareversioner finns tillgängliga.
  • För noggrann provtemperaturkontroll till insidan± °1 C, anslut den PTFE-belagda temperatursonden (ingår) på enhetens baksida.
Specifikationer
Kroppsmaterial Ultraviolett pulverlackerad metall
Material för toppplatta Aluminium
Controllertyp Digital
Storlek 6 x 6 tum.
Temperatur (metrisk) Omgivning till 325 °C
Djup (engelska) 11,75 tum.
Djup (metriskt) 30 cm
Höjd (engelska) 3 tum
Längd (engelska) 11.813 tum.
Bredd (engelska) 7 tum
Höjd (metrisk) 9.3 cm
Längd (metrisk) 30 cm
Bredd (metrisk) 18 cm
Wattal 700 W
Elektriska krav 230 VAC, 50/60 Hz
Inkluderar Nätsladd med kontakt, PTFE-belagd temperatursond
Antal positioner 1
Form Fyrkantig
Spänning 230 V
Typ Varmplatta