Läs mer
Cole-Parmer™ HP-400 Series Premium Digital kokplatta
Produktkod. p-200003966
Kroppsmaterial:
Blå pulverlackerad metall
Ultraviolett pulverlackerad metall
Produktkod. 16381786
Brand: Cole-Parmer™ 0480649
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
HP-400 Series Premium Digital Hotplate ger exakt uppvärmning med en avancerad kontrollalgoritm.
  • TFT-skärm i fullfärg visar inställda och faktiska temperaturer samtidigt.
  • Pt100 temperatursond ger provtemperaturkontroll.
  • Skapa enkelt en- och flerstegsprogram för att spara tid.
  • Varningslampa för het yta blinkar när plattans temperatur är över 50 °C.
  • Slitstark frontpanel står emot spill och kemikalier.
  • BioCote™ antimikrobiellt skydd är inbyggt för en renare, mer hygienisk produkt.
  • Idealisk för daglig användning av forskare och studenter Cole-Parmer digitala kokplattor låter dig ställa in temperaturen exakt med LED-displayen.
  • En varm varningslampa skyddar dig från oavsiktliga brännskador; den blinkar när yttemperaturen är över 50 °C och förblir på även om enheten stängs av eller kopplas ur.
  • Den enkla kroppsdesignen gör att spill lätt kan avledas från användaren.
  • Den främre kontrollpanelen står emot spill och glaset är kemiskt härdat för extra motståndskraft.
  • Dessutom har enheterna BioCote™ antimikrobiellt skydd som minskar förekomsten av lukt och fläckar som orsakar mikrober såsom bakterier, mögel och svampar på produktytan med upp till 99,99 %.
  • Premium-gränssnittsmodeller erbjuder en 4-tums fullfärg. TFT-skärm som samtidigt visar målinställningar och den faktiska temperaturen på plattans yta.
  • En avancerad kontrollalgoritm mäter automatiskt temperaturökningshastigheten för att bedöma provernas kapacitet och karaktär och optimerar sedan uppvärmningshastigheten.
  • En ljudsignal hörs när den inställda temperaturen har uppnåtts.
  • Individuella temperaturprofiler kan skapas, läggas till och sparas i enheten, vilket möjliggör snabb inställning av komplicerade experimentella procedurer.
  • Inbyggd anslutning gör att enheten kan uppdateras i fält när nya firmwareversioner finns tillgängliga.
  • För noggrann provtemperaturkontroll till insidan± °1 C, anslut den PTFE-belagda temperatursonden (ingår) på enhetens baksida.
Specifikationer
Kroppsmaterial Blå pulverlackerad metall
Material för toppplatta Aluminium
Controllertyp Digital
Storlek 6 x 6 tum.
Temperatur (metrisk) Omgivning till 325 °C
Djup (engelska) 11,75 tum.
Djup (metriskt) 30 cm
Höjd (engelska) 3 tum
Längd (engelska) 11.813 tum.
Bredd (engelska) 7 tum
Höjd (metrisk) 9.3 cm
Längd (metrisk) 30 cm
Bredd (metrisk) 18 cm
Wattal 700 W
Elektriska krav 230 VAC, 50/60 Hz
Inkluderar Nätsladd med kontakt, PTFE-belagd temperatursond
Antal positioner 1
Form Fyrkantig
Spänning 230 V
Typ Varmplatta
Färg Blue