Läs mer
Schmidlin™ HP Plus Tower Nitrogen Generator
Artikelnummer. 17758899
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Flödeshastighet:
1000 ml/min
2000 ml/min
4000 ml/min
500 ml/min
750 ml/min
Kväve renhet:
>99 %
>99,999 %
Djup (metriskt):
41 cm
63 cm
Pakningsstørrelse:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Flödeshastighet Kväve renhet Djup (metriskt) unitSize
17758899 500 ml/min >99,999 % 63 cm Varje
17778899 750 ml/min >99,999 % 63 cm Varje
17788889 1000 ml/min >99,999 % 63 cm Varje
17718899 2000 ml/min >99,999 % 41 cm Varje
17738899 4000 ml/min >99 % 63 cm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17758899 Leverandør Schmidlin™ Leverandørnr. DBN2T500EU
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
This nitrogen generator produces a continuous supply of high purity nitrogen.
  • Increase efficiency and improve safety and performance
  • On-demand supply 24/7
  • Purity: up to +99.999%
  • Pressure: up to 5 barg (75 psig)
  • Ideal for all GC applications
  • Stable baseline with increased sensitivity and repeatability
  • Meets and exceeds requirements for the most demanding GC applications
Tekniske data
Djup (metriskt) 63 cm
Flödeshastighet 500 ml/min
Höjd (metrisk) 49 cm
Max. Omgivningstemperatur 35°C
Utloppstryck 5 bar
Bredd (engelska) 55 in.
Bredd (metrisk) 140 cm
Anslutningar Inlet: 1/4 in., Outlet: 1/8 in.
Elektriska krav 110/120 V at 60 Hz, 220/240 V at 50 Hz
Kväve renhet >99,999 %
Wattal 12 W
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.