Läs mer
Schmidlin™ HP Plus Tower Nitrogen Generator with Catalyst
Produktkod. 17708899
Encompass_Preferred
Flödeshastighet:
1000 ml/min
200 ml/min
2000 ml/min
4000 ml/min
500 ml/min
750 ml/min
Kväve renhet:
>99 %
>99,999 %
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 17708899
Brand: Schmidlin™ DBN2T200OEU
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This nitrogen generator produces a continuous supply of high purity nitrogen.
  • Increase efficiency and improve safety and performance
  • On-demand supply 24/7
  • Purity: up to +99.999% & <0.1 ppm THC
  • Pressure: up to 5 barg (75 psig)
  • Ideal for all GC applications
  • Stable baseline with increased sensitivity and repeatability
  • Meets and exceeds requirements for the most demanding GC applications
Specifikationer
Djup (metriskt) 63 cm
Flödeshastighet 200 ml/min
Höjd (metrisk) 49 cm
Max. Omgivningstemperatur 35°C
Utloppstryck 5 bar
Bredd (engelska) 55 in.
Bredd (metrisk) 140 cm
Anslutningar Inlet: 1/4 in., Outlet: 1/8 in.
Elektriska krav 110/120 V at 60 Hz, 220/240 V at 50 Hz
Kväve renhet >99,999 %
Wattal 270 W
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.