Läs mer
Schmidlin™ HP Plus Tower Nitrogen Generator with Catalyst
Flödeshastighet:
1000 ml/min
200 ml/min
2000 ml/min
4000 ml/min
500 ml/min
750 ml/min
Kväve renhet:
>99 %
>99,999 %
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Increase efficiency and improve safety and performance
- On-demand supply 24/7
- Purity: up to +99.999% & <0.1 ppm THC
- Pressure: up to 5 barg (75 psig)
- Ideal for all GC applications
- Stable baseline with increased sensitivity and repeatability
- Meets and exceeds requirements for the most demanding GC applications
Specifikationer
Specifikationer
| Djup (metriskt) | 63 cm |
| Flödeshastighet | 750 ml/min |
| Höjd (metrisk) | 49 cm |
| Max. Omgivningstemperatur | 35°C |
| Utloppstryck | 5 bar |
| Bredd (engelska) | 55 in. |
| Bredd (metrisk) | 140 cm |
| Anslutningar | Inlet: 1/4 in., Outlet: 1/8 in. |
| Elektriska krav | 110/120 V at 60 Hz, 220/240 V at 50 Hz |
| Kväve renhet | >99,999 % |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.