Läs mer
HP Rotaflo™, Avstängningskran Reservdelar - Ersättningsnycklar
Pluggborrning:
3 mm
6 mm
10 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
Description
Finns i 3 mm och 6 mm hålstorlekar
Specifications
Specifications
| Typ | Krannyckel |
| Pluggborrning | 3 mm |
| Material | Borsilikatglas |
| För användning med (utrustning) | HP Rotaflo™ kran |