Läs mer
HP Rotaflo™, Avstängningskran Reservdelar - Ersättningsnycklar
Produktkod. 12028743
Change view
Pluggborrning:
3 mm
6 mm
10 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Pluggborrning Förpackningsstorlek
12028743 10 mm Varje
10719555 3 mm Paket med 2
12018743 6 mm Paket med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 12028743 Leverantör Quickfit Leverantörsnummer HP10K
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    915.20 SEK
    734.14 SEK / Paket med 1
    Save 181.06 SEK
    19% Av
I lager
Ersättningsnycklar för kran
  • Ersättningsnycklar för kran
Specifikationer
Typ Krannyckel
Pluggborrning 10 mm
För användning med (utrustning) HP Rotaflo™ kran