Läs mer
HP Rotaflo™, Avstängningskran Reservdelar - Ersättningsnycklar
Produktkod. p-8338003
Pluggborrning:
3 mm
6 mm
10 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
Produktkod. 10719555
Brand: Quickfit HP3K
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ersättningsnycklar för kran
Finns i 3 mm och 6 mm hålstorlekar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Krannyckel
Pluggborrning 3 mm
Material Borsilikatglas
För användning med (utrustning) HP Rotaflo™ kran