Läs mer
hPGDS-IN-1, MedChemExpress
Produktkod. 16478067
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16478067 5 mg
16421547 50 mg
16405358 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16478067 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY12791
MedChemExpress hPGDS-IN-1 is a hPGDS inhibitor ,with IC50 of 12 nM in the Fluorescence Polarization Assay or the EIA assay.
hPGDS-IN-1 is a hPGDS inhibitor ,with IC50 of 12 nM in the Fluorescence Polarization Assay or the EIA assay.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material hPGDS-IN-1
CAS 1234708-04-3
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C22H20N6O3
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 30 mg/mL (72.04 mM)
LEDER OC(C)(C)C1=NC(C2=CC(CNC(C(C=N3)=CN=C3C4=CC=CC=N4)=O)=CC=C2)=NO1
Molekylvikt (g/mol) 416.43
Formel vikt 416.43
Procent renhet 99.13%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation