missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

HPGDS inhibitor 2, MedChemExpress

Produktkod. 16487977
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16487977 5 mg -
16465926 100 mg 100mg
16431477 50 mg -
16425268 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16487977 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY126134

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress HPGDS inhibitor 2 is a highly potent and selective hematopoietic prostaglandin D synthase (H-PGDS) inhibitor with an IC50 of 9.9 nM.

HPGDS inhibitor 2 is a highly potent and selective hematopoietic prostaglandin D synthase (H-PGDS) inhibitor with an IC50 of 9.9 nM.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material HPGDS inhibitor 2
CAS 2101626-26-8
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C20H24F2N2O3
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 150 mg/mL (396.40 mM)
LEDER FC(F)OC1=CC=C2C(N=CC(C(N[C@@H]3CC[C@@H](C(C)(C)O)CC3)=O)=C2)=C1
Molekylvikt (g/mol) 378.41
Formel vikt 378.41
Procent renhet 99.72%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.