Läs mer
SCAT™ HPLC luftventil, för PFAS Analytic
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-200026279 Handla allt SCAT Europe Produkter
Kvantitet:
1 st
10-pack
8-pack
Produktkod. 18686458
Brand: SCAT™ 317011
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
De SCAT luftventil blockerar skadliga ångor och säkerställer säker tryckutjämning i lagringstanken på din HPLC. Lösningsmedelsblandningar förblir stabila: tack vare slutet system utan avdunstning.
  • Med Luer-Lock-anslutning för gasning av lösningsmedlen och bytesindikator för snabb förändring.
  • Tillverkad av PP för PFAS-analys av polyfluorerade kemikalier (tidigare: PFC)
  • UNF 1/4 tum. 28G gängstorlek passar till alla SCA PFAS-analytiska säkerhetslock för PFAS-analys
Specifikationer
För användning med (utrustning) SCAT Säkerhetslock för PFAS-Analytic
Material PP
Trådstorlek UNF 1/4 tum 28G
För användning med (applikation) HPLC-analys
Typ Ventil
Kvantitet 1 st
Färg Röd, grön