Läs mer
Fisherbrand™ HPLC/GC-certifierad injektionsflaska
Produktkod. 17614745
Change view
Färg:
Bärnsten
Produktkod. Färg
17614745 Bärnsten
1 options
Produktkod. 17614745 Leverantör Fisherbrand™ Leverantörsnummer 11 40 3268
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Fisherbrand™ HPLC/GC Certified Vial Kit innehåller 100 flaskor och 100 kapsyler med förmonterade septa.
  • HPLC/GC-certifierad injektionsflaska innehåller:
    • 1,5 mL injektionsflaska med kort tråd, bärnstensfärgat glas, etikett
    • UltraBond PP kort gängad lock, blå, mitthål
    • Silikon Beige/PTFE Vit, 45° strand A, 1,3 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsfärg Blått
Färg Bärnsten
Diameter (metrisk) Yttre 9 mm
Material Hydrolytiskt glas (klass I)
Förslits Nej
Sterilitet Icke-steril
Disponibel Engångsbruk
Volym (metrisk) 1.5 mL
Graderad Ja
Inkluderar Flaska och förslutning
Antal per förpackning 100
Hårdhet 45°
Produktlinje Fisherbrand
Stängningsmaterial Polypropen
Förslutningstyp Skruvlock, med septum
Tjocklek (metrisk) 1.3 mm
Stängningsstorlek 9 mm
Markeringspunkt Ja
För användning med (utrustning) Kromatografi Autosampler
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad LC/GC-certifikat
Höjd (metrisk) 32 mm
Konserveringsmedel Nej
Produkttyp Certifierad Autosampler Skruvflaska Convenience Kit