Läs mer
Justrite™ HPLC Poly Manifold Fittings for Quick-Disconnect Disposal Cans
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | US OSHA, NFPA Code 30 |
| Diameter (metrisk) Yttre | 0.3 cm |
| Diameter (engelska) Yttre | 0,125 tum |
| Inkluderar | 6 connectors |
| För användning med (utrustning) | HPLC poly manifold, 0.125 in. O.D., 0.062 in. I.D. |
| Förpackning | Each |
| Material | Resin |
| Produkttyp | Quick-Disconnect Disposal Can |