Läs mer
Thermo Scientific™ dNTP-mix (20 mM)
Beskrivning
Thermo Scientific™ dNTP Mix (20 mM) innehåller renade deoxiribonukleotidtrifosfater (dNTP) som uppfyller höga kvalitetsstandarder och ger utmärkt prestanda för en rad molekylärbiologiska tillämpningar. Denna förblandade lösning innehåller 5 mM vardera av dATP, dCTP, dGTP och dTTP vid pH 7,5 för en total dNTP-koncentration på 20 mM. En sådan blandning gör det möjligt att minska det totala antalet pipetteringssteg och risken för reaktionsuppställningsfel.
Funktioner
- Renheten bekräftad av HPLC
- Stabil i 2 år vid –20 °C
- Fri från mänskligt DNA och E. coli-DNA
Användningsområden
Thermo Scientific™ dNTP-blandning kan användas i en mängd olika molekylära tillämpningar, inklusive:
- cDNA-syntes
- PCR, RT-PCR, qPCR
- Primerförlängning
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 20 mM |
| Innehåll och lagring | dNTP Mix (20 mM) innehåller förblandade dATP, dCTP, dGTP och dTTP i en slutkoncentration på 20 mM (1 mL) Butik på– 20 °C. |
| Form | Vätska |
| Etikett eller färgämne | Omärkt |
| Kvantitet | 1 mL |
| Frakt skick | Godkänd för transport på våt eller torr is |
| För användning med (applikation) | Standard PCR, Realtids-PCR (qPCR) |